Läs mer
Silver Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15622040 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15622040 5 g Glass Bottle 5g
15612040 25 g Glass Bottle 25g
15602040 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15622040 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 2166745G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-63-3
Molekylformel C2H3AgO2
Molekylvikt (g/mol) 166.912
MDL-nummer MFCD00012446
InChI-nyckel CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC-namn silver;acetate
LEDER CC(=O)[O-].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver Acetate
Färg Beige
Kvantitet 5 g
Linjär formel CH3COOAg
UN-nummer UN3077
Beilstein 3595636
Formel vikt 166.91g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Glass Bottle
Utseende Powder
Densitet 3.259g/cu.cm