Läs mer
Silver Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver Acetate |
| CAS | 563-63-3 |
| Molekylformel | C2H3AgO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Argentous acetate, Silver Monoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Ag+].CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | silver;acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.91 |
| Formel vikt | 165.9184 |