Läs mer
Silver Acetate, TRC
Produktkod. 30425184
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30425184 10 g
1 options
Produktkod. 30425184 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS46504010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver Acetate
CAS 563-63-3
Molekylformel C2H3AgO2
Kvantitet 10 g
Synonym Argentous acetate, Silver Monoacetate
InChI formel InChI=1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
LEDER [Ag+].CC(=O)[O-]
IUPAC-namn silver;acetate
Molekylvikt (g/mol) 166.91
Formel vikt 165.9184