Läs mer
Silverbensoat, 99 %
Produktkod. 10328350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10328350 10 g Glasflaska 10g
10421641 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10328350 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210770100
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 532-31-0 | C7H5AgO2 | 228,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-31-0
Molekylformel C7H5AgO2
Molekylvikt (g/mol) 228.98
MDL-nummer MFCD00013030
InChI-nyckel CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver benzoate hydrate
PubChem CID 87384783
IUPAC-namn bensoesyra;silver;hydrat
LEDER [Ag+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver benzoate
Namnnotering 99%
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CO2Ag
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 1093
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.26%. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vikt 228.99
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.