Läs mer
Silverbensoathydrat
Product Code. 11341998
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11341998 5 g 5g
11331998 25 g 25g
11321998 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11341998 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011896.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 532-31-0 | C7H5AgO2 | 228,98 g/mol
Silverbensoathydrat tillsammans med 7-metyl-1,5,7-triazabicyklo[4.4.0]dec-5-en (MTBD) är ett effektivt katalytiskt system för reaktionen av koldioxid med olika ketoner. Det användes vid syntesen av trifenyltennbensoat. Det används också som en katalysator i Wolff-omlagringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 532-31-0
Molekylformel C7H5AgO2
Molekylvikt (g/mol) 228.98
MDL-nummer MFCD00013030
InChI-nyckel CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver benzoate hydrate
PubChem CID 87384783
LEDER [Ag+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Silver benzoate hydrate
Färg Kräm till vit eller grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Linjär formel C6H5CO2Ag·xH2O
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn bensoesyra silver
Formel vikt 228,89 (Vattenfattig)
Känslighet Ljuskänslig
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.