Läs mer
Silver, brazing flux, white paste, Thermo Scientific™
Kvantitet:
113 g
454 g
Förpackningsstorlek:
113g
454g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver, brazing flux |
| Namnnotering | Active range: 540 to 980° |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 113 g |
| MDL-nummer | MFCD01868499 |