Läs mer
Silver, brazing flux, white paste, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7051497
Kvantitet:
113 g
454 g
Förpackningsstorlek:
113g
454g
Produktkod. 11314068
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041355.TB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver, brazing flux
Namnnotering Active range: 540 to 980°
Färg Vitt
Kvantitet 113 g
MDL-nummer MFCD01868499