Läs mer
Silverbromid, Premion™, 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11366468
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366468 100 g 100g
11376468 5 g 5g
11356468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012110.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7785-23-1 | AgBr | 187,772 g/mol
Silverbromid används i fotografisk film. Används vid framställning av röntgenbilder. Det används också i infraröda applikationer som fönster och linser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7785-23-1
Molekylformel AgBr
Molekylvikt (g/mol) 187.772
MDL-nummer MFCD00003398
InChI-nyckel ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
PubChem CID 66199
IUPAC-namn bromsilver
LEDER Br[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver bromide
Smältpunkt 432°C
Färg Gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.998% (metals basis)
Löslighetsinformation soluble in alkali cyanide solutions. Partially soluble in ammonia. Insoluble in alcohol and acids. Practically insoluble in water.
Formel vikt 187.78
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Utseende Pale yellow powder/flake/crystalline/beads
Densitet 6.47 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.