Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver Bromide |
| Smältpunkt | 432°C |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 187.77g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Densitet | 6.473g/mL at 25°C |