Läs mer
Silver Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver Bromide |
| CAS | 7785-23-1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | AgBr |
| Synonym | Argentous Bromide, Silver Monobromide, Silver(I) Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].[Ag+] |
| IUPAC-namn | silver;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.77 |
| Formel vikt | 185.8234 |