Läs mer
Silverkarbonat, 99,5 % (metallbas)
Produktkod. 11321249
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321249 25 g 25g
11311249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011420.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 534-16-7 | CH2Ag2O3 | 277,76 g/mol
Silverkarbonat används vid framställning av silverpulver i mikroelektronik, ledande polymerer och i tandytbehandling för att förhindra hålrum. Det används också som ett antimikrobiellt medel för infektionsresistenta kirurgiska tygmaterial. Det används i organisk syntes och i biologiska provfärgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 534-16-7
Molekylformel CH2Ag2O3
Molekylvikt (g/mol) 277.76
MDL-nummer MFCD00003403
InChI-nyckel WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
IUPAC-namn kolsyra;silver
LEDER C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Specifications
Kemiskt namn eller material Silver carbonate
Smältpunkt 218 °C (dekomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Känslighet Ljuskänslig
Analysprocentintervall 99,5 % (metallbaserad bas)
Densitet 6.08 g/mL
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, aceton, acetat och alkohol. Fritt löslig i utspädd HNO3 och ammoniak.
Formel vikt 275.75
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.