Läs mer
Silver carbonate, 99%, pure
Produktkod. 10684862 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10684862 25 g Glasflaska 25g
10694862 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10684862 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176970250
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 534-16-7 | CAg2O3 | 275.75 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-16-7
Molekylformel CAg2O3
Molekylvikt (g/mol) 275.75
MDL-nummer MFCD00003403
InChI-nyckel WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
IUPAC-namn kolsyra;silver
LEDER C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver carbonate
Smältpunkt 210.0°C
Namnnotering 99%
Färg Grönt till grönt-gult
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel Ag2CO3
Fieser 01,1005; 02,363; 04,425; 06,511; 08,411; 12,432
Merck Index 15, 8646
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide and nitric acid, insoluble in alcohol
Formel vikt 275.75
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver carbonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.