Läs mer
Silver chloride, 4.9% in H{2}O, nanoparticle dispersion, <200nm APS Number Weighted
Produktkod. 15475085
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475085 100 g 100g
15485085 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475085 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047280.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Används som läkemedelsintermediär och i läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Molekylformel AgCl
Molekylvikt (g/mol) 143.32
MDL-nummer MFCD00003399
InChI-nyckel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Silver chloride dispersion in water
IUPAC-namn silver(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver chloride
Färg Vitt
Namnnotering Nanoparticle dispersion
Densitet 1.038 g/mL
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Partikelstorlek <200nm APS Number Weighted
Känslighet Light sensitive
Form Vätska
UN-nummer UN3082
Merck Index 14,8509
Löslighetsinformation Dispersible in water. Very slightly soluble in cold water,soluble in solutions of alkali cyanides,thiosulfates,ammonium carbonates. Appreciably soluble in concentrated aqueous solutions of ammonium chloride,mercuric nitrate,and silver nitrate.
Formel vikt 143.32
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4.9% in H2O
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.