Läs mer
Silverklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11374969
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11374969
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087342.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Silverplätering
Anställd i Silverplätering. På grund av sin egenskap av reversibel reduktion till silvermetall, används den i fotokroma linser. Används som katod i havsvattenaktiverade batterier. Inom elektrokemi används silverkloridelektrod för potentiometriska mätningar. Det fungerar som ett motgift mot kvicksilverförgiftning och eliminerar kvicksilver från kroppen. Det används i glastillverkningsindustrin. Det är användbart vid produktion av bandage, sårläkningsprodukter och inglasyrglans, personliga deodorantprodukter, såväl som för långtidskonservering av dricksvatten i vattentankar; dess farmaceutiska sammansättning finner användning som ett antibakteriellt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Molekylformel AgCl
Molekylvikt (g/mol) 143.32
MDL-nummer MFCD00003399
InChI-nyckel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn silver(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Kokpunkt 1550°C
Kemiskt namn eller material Silver chloride
Smältpunkt 455°C
Färg Vitt
Fysisk form Coarse Powder
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,8509
Löslighetsinformation Practically insoluble in water; Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates; Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formel vikt 143.32
Procent renhet 95%
Odör Odorless
Brytningsindex 2.071
Känslighet Light sensitive
Densitet 5.56 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.