Läs mer
Silver chloride, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11331249
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331249 25 g 25g
11341249 100 g 100g
11351249 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011421.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Employed in Silver plating. Owing to its characteristic of reversible reduction to silver metal, it is used in photochromic lenses. Used as a cathode in sea water activated batteries. In electrochemistry, silver chloride electrode is used for potentiometric measurements. | CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Anställd i Silverplätering. På grund av sin egenskap av reversibel reduktion till silvermetall, används den i fotokroma linser. Används som katod i havsvattenaktiverade batterier. Inom elektrokemi används silverkloridelektrod för potentiometriska mätningar. Det fungerar som ett motgift mot kvicksilverförgiftning och eliminerar kvicksilver från kroppen. Det används i glastillverkningsindustrin. Det är användbart vid produktion av bandage, sårläkningsprodukter och inglasyrglans, personliga deodorantprodukter, såväl som för långtidskonservering av dricksvatten i vattentankar; dess farmaceutiska sammansättning finner användning som ett antibakteriellt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Molekylformel AgCl
Molekylvikt (g/mol) 143.32
MDL-nummer MFCD00003399
InChI-nyckel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn silver(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Kokpunkt 1550°C
Kemiskt namn eller material Silver chloride
Smältpunkt 455°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Practically insoluble in water. Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formel vikt 143.32
Procent renhet 99.9%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 2.071
Känslighet Light sensitive
Densitet 5.56
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.