Läs mer
Silverklorid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11345859
Change view
Kvantitet:
3 x 500 g
Förpackningsstorlek:
1500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11345859 3 x 500 g 1500g
1 options
Produktkod. 11345859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011421.69
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7783-90-6 | AgCl
Anställd i Silverplätering. På grund av sin egenskap av reversibel reduktion till silvermetall, används den i fotokroma linser. Används som katod i havsvattenaktiverade batterier. Inom elektrokemi används silverkloridelektrod för potentiometriska mätningar. Det fungerar som ett motgift mot kvicksilverförgiftning och eliminerar kvicksilver från kroppen. Det används i glastillverkningsindustrin. Det är användbart vid produktion av bandage, sårläkningsprodukter och inglasyrglans, personliga deodorantprodukter, såväl som för långtidskonservering av dricksvatten i vattentankar; dess farmaceutiska sammansättning finner användning som ett antibakteriellt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1550°C
Smältpunkt 455°C
CAS 7783-90-6
Fysisk form Fast
Kvantitet 3 x 500 g
Molekylformel AgCl
Procent renhet 99.9%