Läs mer
Silver Chloride, 99%+, MilliporeSigma™
Produktkod. 15895900
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15895900 25 g Plastic bottle 25g
15805910 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15895900 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1192030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Molekylformel AgCl
Molekylvikt (g/mol) 143.32
MDL-nummer MFCD00003399
InChI-nyckel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn silver(1+) chloride
LEDER [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver chloride
Smältpunkt 455°C
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%+
Synonym Silver(1+) chloride
Formel vikt 143.32
Odör Odorless
Förpackning Plastic bottle
Utseende White powder