Läs mer
Silver Chloride, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Produktkod. 15672260 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672260 10 g Glass Bottle 10g
15682260 50 g Glass Bottle 50g
15662260 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15672260 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 22792710G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Molekylformel AgCl
Molekylvikt (g/mol) 143.32
MDL-nummer MFCD00003399
InChI-nyckel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn silver(1+) chloride
LEDER [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Kokpunkt 1547°C
Kemiskt namn eller material Silver Chloride
Smältpunkt 455°C
Färg White
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 143.32g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Glass Bottle
Utseende Powder or Powder with Chunk(s)
Ångtryck 1mmHg (912°C)
Densitet 5.54g/cm3