Läs mer
Silver Chloride, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Produktkod. 15682260 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15682260 50 g Glass Bottle 50g
15672260 10 g Glass Bottle 10g
15662260 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15682260 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 22792750G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Molekylformel AgCl
Molekylvikt (g/mol) 143.32
MDL-nummer MFCD00003399
InChI-nyckel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn silver(1+) chloride
LEDER [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Kokpunkt 1547°C
Kemiskt namn eller material Silver Chloride
Smältpunkt 455°C
Färg White
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 143.32g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Glass Bottle
Utseende Powder or Powder with Chunk(s)
Ångtryck 1mmHg (912°C)
Densitet 5.54g/cm3
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.