Läs mer
Silver chloride 99+, Supelco™
Produktkod. 32239106
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
32239106 1 kg
1 options
Produktkod. 32239106 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1192031000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For analysis 99+ EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver chloride 99+
Smältpunkt 455°C
CAS 7783-90-6
Kvantitet 1 kg
Densitet 5.56 g/cm³ at 20°C
Synonym Silver chloride 99+, Silver chloride 99+
Molekylvikt (g/mol) 143.32
Kvalitet Not Available