Läs mer
Silver chloride, Purum, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15630950 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
6 x 100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15630950 100 g Glass Bottle 100g
15640950 6 x 100 g Glass Bottle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15630950 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 10213100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Molekylformel AgCl
Molekylvikt (g/mol) 143.32
MDL-nummer MFCD00003399
InChI-nyckel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn silver(1+) chloride
LEDER [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Kokpunkt 1,547°C
Kemiskt namn eller material Silver chloride
Smältpunkt 455°C (literature)
Namnnotering Purum, ≥99.5%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 100 g
Linjär formel Hn+2PnO3n+1
UN-nummer UN3260
Formel vikt 143.32
Procent renhet >99.5%
Kvalitet purum
Förpackning Glass Bottle
Densitet 5.54 g/cm3