Läs mer
Silver chloride, Purum, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15640950 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
6 x 100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15640950 6 x 100 g Glass Bottle Paket med 6
15630950 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15640950 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 102136X100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Molekylformel AgCl
Molekylvikt (g/mol) 143.32
MDL-nummer MFCD00003399
InChI-nyckel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn silver(1+) chloride
LEDER [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Kokpunkt 1,547°C
Kemiskt namn eller material Silver chloride
Smältpunkt 455°C (literature)
Namnnotering Purum, ≥99.5%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 6 x 100 g
Linjär formel Hn+2PnO3n+1
UN-nummer UN3260
Formel vikt 143.32
Procent renhet >99.5%
Kvalitet purum
Förpackning Glass Bottle
Densitet 5.54 g/cm3