Läs mer
Silverklorid, ultratorr, 99,997 % (metallbas)
Produktkod. 11398557
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398557 5 g 5g
11318567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035715.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143,32 g/mol
Det används i silverplätering, elektroder, fotografiskt papper, för att göra antiseptiska silverpreparat. Den används för att göra fotografisk film.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Molekylformel AgCl
Molekylvikt (g/mol) 143.32
MDL-nummer MFCD00003399
InChI-nyckel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn silver(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Kokpunkt 1550 °C
Kemiskt namn eller material Silver chloride
Smältpunkt 455 °C
Namnnotering Ultratorr
Färg Vitt
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Förpackning Ampull
Brytningsindex 2.071
Känslighet Ljuskänslig
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 5.56 g/mL
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,8509
Löslighetsinformation Löslig i alkalicyanider, tiosulfater, ammoniumkarbonater, ammoniumklorid, kvicksilvernitrat och silvernitrat. Olöslig i vatten.
Formel vikt 143.32
Procent renhet 99.997%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.