Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Silver ledande bläck
Produktkod. 15482077
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15482077 25 g 25g
15472077 5 g 5g
15492077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482077 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 044958.14
 Begränsad artikel
I lager
Detta är ett ledande screentryckbart tjockfilmsbläck för tillverkning av membranomkopplare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Konduktivt bläck
Kapacitet (metrisk) 25 g
Färg Silver
Vikt (engelska) 0.04 lb.
Vikt (metrisk) 0.02 kg