Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Silver ledande bläck
Produktkod. 15492077
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15492077 100 g 100g
15482077 25 g 25g
15472077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492077 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 044958.22
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta är ett ledande screentryckbart tjockfilmsbläck för tillverkning av membranomkopplare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 g
Färg Silver
För användning med (applikation) Tillverkning av membranbrytare
Produkttyp Konduktivt bläck
Endast användning för forskning i RUO –