Läs mer
Silver cyanate, 98+%
Produktkod. 11954351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11954351 250 g Glass Bottle 250g
10012810 10 g Glass Bottle 10g
10154610 25 g Glass Bottle 25g
10563391 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11954351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223712500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3315-16-0 | CAgNO | 149.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3315-16-0
Molekylformel CAgNO
Molekylvikt (g/mol) 149.89
InChI-nyckel VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver,cyanate, cyanic acid; silver
PubChem CID 45051745
IUPAC-namn cyanic acid;silver
LEDER C(#N)O.[Ag]
Specifikationer
Kokpunkt 1085.0°C
Kemiskt namn eller material Silver cyanate
Smältpunkt 652.0°C
Färg Beige to Gray
Fysisk form Powder
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98% min
Linjär formel AgOCN
Fieser 02,224; 03,162
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 149.89
Procent renhet ≥98%
Förpackning Glass Bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver cyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.