Läs mer
Silvercyanat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15472257
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472257 25 g 25g
15462257 5 g 5g
15482257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15472257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045411.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3315-16-0 | CHAgNO | 150.893 g/mol
Silvercyanat är ett kemostillande medel i vuxna husflugor. Det används också som ett reagens för att framställa 1-(3-tianyl)uracil- och 9-(3-tianyl)adeninderivat, som har potentiell anti-humant immunbristvirus (HIV) och antitumöraktivitet. Det används som en silverpläteringslösning i galvaniseringsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3315-16-0
Molekylformel CHAgNO
Molekylvikt (g/mol) 150.893
MDL-nummer MFCD00011512
InChI-nyckel VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver,cyanate, cyanic acid; silver
PubChem CID 45051745
IUPAC-namn cyansyra;silver
LEDER C(#N)O.[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver cyanate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98%
Beilstein 3655040
Löslighetsinformation Soluble in ammonia,nitric acid,potassium cyanide,ammonium hydroxide. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formel vikt 149.89
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 4
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.