Läs mer
Silver Cyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver Cyanate |
| CAS | 3315-16-0 |
| Molekylformel | AgOCN |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Cyanic Acid Silver(1+) Salt (1:1), Silver(I) Cyanate |
| InChI formel | InChI=1S/CHNO.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Ag]OC#N |
| IUPAC-namn | cyanatosilver |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.88 |
| Formel vikt | 148.9031 |