Läs mer
Silver Diethyldithiocarbamate, For Analysis, ACS, Reag. Ph Eur Grades, EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15884080
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884080 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15884080 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1015150005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver diethyldithiocarbamate
Smältpunkt 178°C to 183°C
CAS 1470-61-7
Färg Yellow
Fysisk form Solid
Kvantitet 5 g
Molekylformel C5H10AgNS2
Linjär formel (C2H5)2NCS2Ag
Synonym silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
InChI-nyckel NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
IUPAC-namn silver;N,N-diethylcarbamodithioate
Molekylvikt (g/mol) 256.13
PubChem CID 3034078
Formel vikt 256.14. (molar mass)
Kvalitet ACS/Reagent Ph. Eur.
Identifiering Passes Test
Odör Characteristic odor
Förpackning Glass bottle
Utseende Yellow solid