Läs mer
Silver Diethyldithiocarbamate Silver Salt, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10346100 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10346100 5 g Glass Jar 5g
1 options
Produktkod. 10346100 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/1200/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 172°C
CAS 1470-61-7
Färg Green
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 5 g
Molekylformel C5H10AgNS2
MDL-nummer 4929
Synonym silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
InChI-nyckel NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
IUPAC-namn silver;N,N-diethylcarbamodithioate
Molekylvikt (g/mol) 256.13
PubChem CID 3034078
Formel vikt 256.13g/mol
Förpackning Glass Jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver diethyldithio-carbamate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.