Läs mer
Silverfolie, 0,075 mm tjock, hård, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11346577
Change view
Kvantitet:
25 x 150 mm
150 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346577 25 x 150 mm Varje
11336577 150 x 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000501.FS
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-22-4
Molekylformel Ag
Molekylvikt (g/mol) 107.87
MDL-nummer MFCD00003397
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-namn silver
LEDER [Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver foil
Namnnotering 0,075 mm (0,003 tum) tjock, hård, härdning: valsad
Kvantitet 25 x 150 mm
Odör Kännetecken
Vikt ≈3g/25x150mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.