Läs mer
Silverfolie, 0,25 mm tjock, hård, Premion 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11385909
Change view
Kvantitet:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385909 50 x 50 mm Varje
11326488 100 x 100 mm Varje
11336488 100 x 500 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11385909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012125.FI
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Form: Cirka 6,6 g/50 x 50 mm; Temper: som rullat | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-22-4
Molekylformel Ag
Molekylvikt (g/mol) 107.87
MDL-nummer MFCD00003397
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-namn silver
LEDER [Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver
Färg Silver
Namnnotering Hårt
Utseende Silverfärgad folie
Densitet 10,5 g/cm3
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Kännetecken
Analysprocentintervall 99,998 % (metallbaserad bas)
Form Florett
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.