Läs mer
Silverfolie, 0,38 mm (0,015 tum) tjock, hård, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496545
Change view
Kvantitet:
100 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496545 100 x 300 mm Varje
1 options
Produktkod. 15496545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043768.HG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver foil
Namnnotering 0,38 mm tjock, hård, härdning: valsad
CAS 7440-22-4
Kvantitet 100 x 300 mm
Odör Kännetecken
Vikt ≈119,7g/100x300mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Ag
MDL-nummer MFCD00003397
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag]
IUPAC-namn silver
Molekylvikt (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Procent renhet 99.99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.