Läs mer
Silver hexafluoroantimonate, 99%
Produktkod. 11397227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397227 25 g 25g
11307237 1 g 1g
11317237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011538.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26042-64-8 | AgF6Sb | 343.619 g/mol
Silverhexafluorantimonat används som katalysator för framställning av ett antal föreningar. Det fungerar som en sur katalysator i epoxidöppningsreaktioner och sulfenyleringsreaktioner, kontrollerad initiator i polymerisationsreaktioner och som en aktivator av katalysator i vissa organiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26042-64-8
Molekylformel AgF6Sb
Molekylvikt (g/mol) 343.619
MDL-nummer MFCD00003401
InChI-nyckel GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Synonym silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16687962
IUPAC-namn silver;hexafluorantimon(1-)
LEDER F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver hexafluoroantimonate
Färg Vit till grädde
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 343.41
Procent renhet 99%
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.