Läs mer
Silver Hexafluoroantimonate(V), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver Hexafluoroantimonate(V) |
| CAS | 26042-64-8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | AgSbF6 |
| Synonym | Silver fluoantimonate(V), Silver hexafluoroantimonate(V), Antimony Silver Fluoride (AgSbF6), Antimony Silver Fluoride (SbAgF6), Silver Antimony Fluoride (AgSbF6) |
| InChI formel | InChI=1S/Ag.6FH.Sb/h;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6 |
| LEDER | [F-][Sb+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].[Ag+] |
| IUPAC-namn | silver(I) hexafluorostibate(V) |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.62 |
| Formel vikt | 341.8 |