Läs mer
Silver hexafluorophosphate, 98%, -6 mesh
Produktkod. 10104650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10104650
Brand: Thermo Scientific Acros 211120100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26042-63-7 | AgF6P | 252.83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26042-63-7
Molekylformel AgF6P
Molekylvikt (g/mol) 252.83
MDL-nummer MFCD00003415
InChI-nyckel SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver hexafluorophosphate, silver hexafluorophosphate v, ag.f6p, silver i hexafluorophosphate, agpf6, acmc-1ceef, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+ 1:1, silver i hexafluorophosphate v
PubChem CID 168464
IUPAC-namn silver;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver hexafluorophosphate
Färg Beige-grå till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Linjär formel AgPF6
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 252.83
Procent renhet 98%
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.