Läs mer
Silver hexafluorophosphate, 98%, -6 mesh
Produktkod. 10206510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10206510 1 g Plastflaska 1g
10104650 10 g Plastflaska 10g
10413265 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10206510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211120010
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 26042-63-7 | AgF6P | 252.83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26042-63-7
Molekylformel AgF6P
Molekylvikt (g/mol) 252.83
MDL-nummer MFCD00003415
InChI-nyckel SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver hexafluorophosphate, silver hexafluorophosphate v, ag.f6p, silver i hexafluorophosphate, agpf6, acmc-1ceef, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+ 1:1, silver i hexafluorophosphate v
PubChem CID 168464
IUPAC-namn silver;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver hexafluorophosphate
Färg Beige-grå till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Linjär formel AgPF6
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 252.83
Procent renhet 98%
Förpackning Plastflaska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.