Läs mer
Silverhexafluorfosfat, 98 %
Product Code. 11381948
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11381948 1 g 1g
11391948 5 g 5g
11371948 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11381948 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011873.03
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 26042-63-7 | AgF6P | 252,832 g/mol
Det används vanligtvis som en oxidant som bildar silvermetall. Det används ofta som reagens i oorganisk och metallorganisk kemi. Det används vid framställning av tekniska nya material såväl som vid framställning av supramolekylära Ag(I)-komplex. Det används i utvecklingen av nya katalysatorer, som ersätter halogenidligander med den svagt koordinerande hexafluorfosfatanjonen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26042-63-7
Molekylformel AgF6P
Molekylvikt (g/mol) 252.832
MDL-nummer MFCD00003415
InChI-nyckel SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver hexafluorophosphate, silver hexafluorophosphate v, ag.f6p, silver i hexafluorophosphate, agpf6, acmc-1ceef, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+ 1:1, silver i hexafluorophosphate v
PubChem CID 168464
IUPAC-namn silver;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Silver hexafluorophosphate
Smältpunkt 102 °C (dekomposition)
Färg Brun till gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel såsom bensen, toluen och acetonitril.
Formel vikt 252.83
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.