Läs mer
Silvervätefluorid, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369267
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369267 10 g 10g
11379267 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040129.09
Request Bulk or Custom Format
Silvervätefluorid underlättar den fotokemiska omvandlingen av karboxylsyror till alkylfluorider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12249-52-4
MDL-nummer MFCD00042145
Synonym silver hydron fluoride, silver salt, h, fluoride, silver 1+ ion hydrogen fluoride, hydrogen . silver 1+ fluoride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver hydrogen fluoride
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Linjär formel AgHF2
UN-nummer UN1740
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 146.87
Procent renhet ≤99%
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.