Läs mer
Silver(I) behenate, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15462307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462307 25 g 25g
15452307 5 g 5g
15472307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045494.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 2489-05-6 | C22H43AgO2 | 447.45 g/mol
Silver(I)-behenat används som kalibreringsstandard i röntgenspektrofotometer till en absolut röntgenenergiskala. Den används för lågvinkeldiffraktionsstandard i röntgenkristallografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2489-05-6
MDL-nummer MFCD00059001
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver(I) behenate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Molekylformel C22H43AgO2
Synonym silver behenate, silver docosanoate, behenic acid silver salt, unii-n3hp26f3pb, n3hp26f3pb, silver hebenate, docosanoic acid, silver 1+ salt 1:1, docosanoic acid silver salt, docosanoic acid, silver salt, docosanoic acid, silver 1+ salt
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel AQRYNYUOKMNDDV-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ag+]
IUPAC-namn silver; dokosanoat
Molekylvikt (g/mol) 447.45
PubChem CID 164971
Formel vikt 447.44
Känslighet Light sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.