Läs mer
Silver(I) bensoat, TRC
Produktkod. 30414756
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30414756 5 g
1 options
Produktkod. 30414756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS4650205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver(I) Benzoate
CAS 532-31-0
Molekylformel C7H5AgO2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzoic Acid Silver(1+) Salt
InChI formel InChI=1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
LEDER [Ag]OC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn benzoyloxissilver
Molekylvikt (g/mol) 228.98
Formel vikt 227.934