Läs mer
Silver(I)-kromat, 96 %
Produktkod. 15492307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492307 25 g 25g
15482307 5 g 5g
15402317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045495.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7784-01-2 | Ag2CrO4 | 331,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-01-2
Molekylformel Ag2CrO4
Molekylvikt (g/mol) 331.73
MDL-nummer MFCD00003402
InChI-nyckel OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromium
PubChem CID 62666
IUPAC-namn desilver;dioxid(dioxo)krom
LEDER [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver (I) chromate
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ag2CrO4
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,8510
Formel vikt 331.73
Procent renhet 99.9%
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Densitet 5.63g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.