Läs mer
Silver(I)citrathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15432317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432317 100 g 100g
15412317 5 g 5g
15422317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045496.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 206986-90-5 | C6H5Ag3O7 | 512.70 g/mol
Silver(I)citrathydrat kan vara mycket attraktivt för framtida biomedicinska eller farmaceutiska/terapeutiska tillämpningar. Det kan användas som ett antimikrobiellt medel och förstärkare av antioxidanter och anticancermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206986-90-5
Molekylformel C6H5Ag3O7
Molekylvikt (g/mol) 512.70
MDL-nummer MFCD00150589
InChI-nyckel QUTYHQJYVDNJJA-UHFFFAOYSA-K
Synonym silver i citrate hydrate, trisilver 1+ citrate hydrate
PubChem CID 16212313
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;silver;hydrat
LEDER [Ag+].[Ag+].[Ag+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver(I) citrate hydrate
Smältpunkt 170°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 512.70 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.