Läs mer
Silver(I) fluoride, 98%
Produktkod. 11357357
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357357 5 g 5g
11367357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011609.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Ljus- och fuktkänslig och hygroskopisk
Silver(I)fluorid används som fluorerings- och desilyleringsreagens i organisk syntes. I medicinska arkiv används det som aktuell karies i vattenform inom tandvården. Det används i organofluorkemi för tillsats av fluorid över flera bindningar, speciellt för att framställa perfluoralkylsilver(I) genom att reagera med alkener. Vidare är det involverat i framställningen av tetralkylammoniumfluorider genom reaktion med tetralkylammoniumbromid. Utöver detta används det som avsvavlings-fluoreringsreagens på tiokarbamidhärledda substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-41-9
Molekylformel AgF
Molekylvikt (g/mol) 126.867
MDL-nummer MFCD00003410
InChI-nyckel REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
IUPAC-namn silver;fluorid
LEDER [F-].[Ag+]
Specifikationer
Kokpunkt ca 1150°C
Kemiskt namn eller material Silver(I) fluoride
Smältpunkt 435°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Soluble in HF,ammonia,CH3CNSoluble in water,hydrogen fluoride and methanol.
Formel vikt 126.87
Känslighet Hygroscopic; Light and moisture sensitive
Utseende Orange-brown crystals
Densitet 5.852 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver(I) fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.