Läs mer
Silver(I) fluoride, 98%
Produktkod. 11367357
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367357 25 g 25g
11357357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011609.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Ljus- och fuktkänslig och hygroskopisk
Silver(I)fluorid används som fluorerings- och desilyleringsreagens i organisk syntes. I medicinska arkiv används det som aktuell karies i vattenform inom tandvården. Det används i organofluorkemi för tillsats av fluorid över flera bindningar, speciellt för att framställa perfluoralkylsilver(I) genom att reagera med alkener. Vidare är det involverat i framställningen av tetralkylammoniumfluorider genom reaktion med tetralkylammoniumbromid. Utöver detta används det som avsvavlings-fluoreringsreagens på tiokarbamidhärledda substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-41-9
Molekylformel AgF
Molekylvikt (g/mol) 126.867
MDL-nummer MFCD00003410
InChI-nyckel REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
IUPAC-namn silver;fluorid
LEDER [F-].[Ag+]
Specifikationer
Kokpunkt ca 1150°C
Kemiskt namn eller material Silver(I) fluoride
Smältpunkt 435°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Soluble in HF,ammonia,CH3CNSoluble in water,hydrogen fluoride and methanol.
Formel vikt 126.87
Känslighet Hygroscopic; Light and moisture sensitive
Utseende Orange-brown crystals
Densitet 5.852
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.