Läs mer
Silver(I) Fluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver(I) Fluoride |
| CAS | 7775-41-9 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | AgF |
| Synonym | Argentous Fluoride, Silver Fluoride, Silver Monofluoride, Silver(1+) Fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [F-].[Ag+] |
| IUPAC-namn | silver;fluoride |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.87 |
| Formel vikt | 125.9035 |