Läs mer
Silver(I)oxid,> 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351209
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351209 25 g 25g
11371209 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011407.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Polera glas, färga glasgult, katalysator, renande dricksvatten, laboratoriereagens, koldioxidskrubber och kemiska sensorer. Det används vid framställning av andra silverföreningar och silveroxidbatterier. Inom organisk kemi finner silveroxid användning som ett oxidationsmedel för aldehyer för att producera karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20667-12-3
Molekylformel Ag2O
Molekylvikt (g/mol) 231.74
MDL-nummer MFCD00003404
InChI-nyckel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn (argentiooxi)silver
LEDER [Ag]O[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver(I) oxide
Smältpunkt 230°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol
Formel vikt 231.74
Känslighet Light sensitive
Densitet 7.2 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver(I) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.