Läs mer
Silver(I)oxid, 99+% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11361209
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361209 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11361209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011407.22
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 20667-12-3 | Ag{2}O
Polera glas, färga glasgult, katalysator, renande dricksvatten, laboratoriereagens, koldioxidskrubber och kemiska sensorer. Det används vid framställning av andra silverföreningar och silveroxidbatterier. Inom organisk kemi finner silveroxid användning som ett oxidationsmedel för aldehyer för att producera karboxylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Polera glas, färga glas gult, katalysator, renande dricksvatten, lab reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 230°C (decomposition)
CAS 20667-12-3
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Molekylformel Ag{2}O
Procent renhet ≥99%