Läs mer
Silver(I) oxide, Electrical Grade
Produktkod. 11319378
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319378 250 g 250g
11309378 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043268.30
Request Bulk or Custom Format
För batteriplattor, föroreningsfilter
För batteriplattor och föroreningsfilter. Det används vid framställning av andra silverföreningar och silveroxidbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20667-12-3
Molekylformel Ag2O
Molekylvikt (g/mol) 231.74
MDL-nummer MFCD00003404
InChI-nyckel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn (argentiooxi)silver
LEDER [Ag]O[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver (I) oxide
Smältpunkt 230°C (decomposition)
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,8521
Löslighetsinformation Soluble in dilute HNO3 and ammonia; Practically insoluble in water; Insoluble in alcohol
Formel vikt 231.74
Kvalitet Elektronisk
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 7.2 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.