Läs mer
Silver(I) Oxide, purum p.a, ≥99.0% (AT), Solstice
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver(I) oxide |
| Färg | Gray |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN1479 |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble |
| Formel vikt | 231.74g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (AT) |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Poly Bottle |